Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597568_m1
          See other TESTIN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Testin
          Gene Name:
          testin gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 4194795 - 4225376 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597568_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Testin
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173132.2 NP_775155.1 5 - 6 717 73
          XM_008771428.1 XP_008769650.1 6 - 7 1077 73
          GenBank mRNA U16858.1 - 5 - 6 721 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700000054.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Testin

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          cysteine-type peptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P552551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87003 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P552551 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P552551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P552551 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P552551 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101260 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54224 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10793684 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370457_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370457_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370457_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370457_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700000371.rn.1 TC1700000054.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370457_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370457_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793684 - -
          Rat Genome U34 Set U16858_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21537057 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357925 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61565 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline