Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00598349_m1
          See other AGRN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Agrn
          Gene Name:
          agrin
          Gene Aliases:
          AGR
          Chromosome Location:
          Chr.5: 173589910 - 173622808 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00598349_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Agrn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175754.1 NP_786930.1 11 - 12 2139 86
          XM_006239541.2 XP_006239603.1 12 - 13 2344 86
          XM_006239542.2 XP_006239604.1 12 - 13 2344 86
          XM_008764338.1 XP_008762560.1 12 - 13 2344 86
          XM_008764339.1 XP_008762561.1 12 - 13 2344 86
          XM_008764340.1 XP_008762562.1 11 - 12 2039 86
          GenBank mRNA M64780.1 - 11 - 12 2139 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500004230.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Agrn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of protein phosphorylation
          plasma membrane organization
          chemical synaptic transmission
          synapse assembly
          neuromuscular junction development
          regulation of synaptic growth at neuromuscular junction
          regulation of receptor activity
          positive regulation of protein binding
          receptor clustering
          positive regulation of neuron apoptotic process
          neurotransmitter receptor metabolic process
          positive regulation of synaptic growth at neuromuscular junction
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein heterotetramerization
          positive regulation of filopodium assembly
          regulation of microtubule cytoskeleton organization
          skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering
          regulation of axon guidance
          positive regulation of protein geranylgeranylation
          dystroglycan binding
          calcium ion binding
          protein binding
          acetylcholine receptor regulator activity
          sialic acid binding
          chondroitin sulfate binding
          BMP binding
          heparan sulfate proteoglycan binding
          transforming growth factor beta binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P082197 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P025069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14904 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082197 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P025069 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P025069 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P025069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082197 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P416633 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700884318 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78039 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72443 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42328 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79998 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700884318 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10882273 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370307_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370307_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370307_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370307_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500032332.rn.1 TC0500004230.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370307_at - -
          Rat Expression Set 230 1370307_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882273 - -
          Rat Genome U34 Set M64780_at - -
          Rat Genome U34 Set M64780_g_at - -
          Rat Genome U34 Set M64780_g_at - -
          Rat Genome U34 Set M64780_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21199146 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355654 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49490 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline