Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00675033_m1
          See other AACS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aacs
          Gene Name:
          acetoacetyl-CoA synthetase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 36512393 - 36555694 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00675033_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aacs
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023104.1 NP_075592.1 16 - 17 1786 58
          GenBank mRNA AB026291.1 - 16 - 17 1786 58
          BC061803.1 - 16 - 17 1827 5598532 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200001509.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aacs

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          liver development
          fatty acid metabolic process
          response to nutrient
          response to organonitrogen compound
          response to organic cyclic compound
          response to purine-containing compound
          positive regulation of insulin secretion
          response to oleic acid
          response to drug
          response to starvation
          response to ethanol
          white fat cell differentiation
          adipose tissue development
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to testosterone stimulus
          cellular response to cholesterol
          ATP binding
          acetoacetate-CoA ligase activity
          butyrate-CoA ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P589190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32346 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P589190 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P589190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P589190 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P589190 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700299009 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 431 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8039 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79984 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700299009 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10761526 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368126_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368126_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368126_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368126_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012618.rn.1 TC1200001509.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368126_at - -
          Rat Expression Set 230 1368126_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761526 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009125_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353563 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_47795 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline