Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00681900_m1
          See other IL7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il7
          Gene Name:
          interleukin 7
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 96427922 - 96474979 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00681900_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013110.2 NP_037242.2 2 - 3 157 128
          XM_006232139.2 XP_006232201.1 2 - 3 3003 128
          XM_008760860.1 XP_008759082.1 2 - 3 3003 128
          GenBank mRNA AF010464.1 - 2 - 3 166 128
          AF367210.1 - 2 - 3 157 128
          FQ226549.1 - 727 128

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000808.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Il7

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          T cell lineage commitment
          immune response
          humoral immune response
          cell-cell signaling
          organ morphogenesis
          regulation of gene expression
          positive regulation of B cell proliferation
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of catalytic activity
          bone resorption
          positive regulation of T cell differentiation
          positive regulation of organ growth
          homeostasis of number of cells within a tissue
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          cytokine activity
          interleukin-7 receptor binding
          growth factor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P402578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34389 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P402578 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P402578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P402578 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P402578 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72891 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96045 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18877 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10814365 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369207_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369207_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369208_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369208_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369207_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369208_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369207_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369208_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200004959.rn.1 TC0200000808.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369208_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369208_at - -
          Rat Expression Set 230 1369207_at - -
          Rat Expression Set 230 1369207_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814365 - -
          Rat Genome U34 Set AF010464_at - -
          Rat Genome U34 Set AF010464_at - -
          Rat Genome U34 Set AF010464_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21467051 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline