Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00686607_m1
          See other OSTF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ostf1
          Gene Name:
          osteoclast stimulating factor 1
          Gene Aliases:
          Sh3d3
          Chromosome Location:
          Chr.1: 234749568 - 234796739 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00686607_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ostf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_148892.3 NP_683690.2 2 - 3 236 108
          XM_008760287.1 XP_008758509.1 2 - 3 231 108
          GenBank mRNA AF523266.1 - 2 - 3 115 108
          BC062400.1 - 2 - 3 215 5621572 108
          FM048871.1 - 2 - 3 236 108

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ostf1

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          SH3 domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P835665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89105 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P835665 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P835665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P835665 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P153794 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P835665 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62123 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43604 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29985 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53115 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10765412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10765411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10729252 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372246_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372246_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372246_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372246_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100027130.rn.1 TC0100003323.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100027131.rn.1 TC0100003323.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100027132.rn.1 TC0100003323.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100027128.rn.1 TC0100003323.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372246_at - -
          Rat Expression Set 230 1372246_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10765411 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176368_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21872040 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650896 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54067 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline