Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00694943_m1
          See other CCNL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccnl1
          Gene Name:
          cyclin L1
          Gene Aliases:
          Ania-6a, Ccnl
          Chromosome Location:
          Chr.2: 157747295 - 157759838 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00694943_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccnl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053662.3 NP_446114.1 1318 66
          XM_008761029.1 XP_008759251.1 2394 66
          GenBank mRNA AF030091.3 - 1318 66
          BC085686.1 - 1372 66
          BC128699.1 - 1412 66
          BC161817.1 - 1264 9022416 66
          FQ213168.1 - 7 - 8 742 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200003818.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccnl1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase activator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          RNA processing
          protein binding
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P118753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1048663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85577 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1048663 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P118753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P118753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1048663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1048663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P118753 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1048663 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702236834 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72505 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82817 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702236834 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10823508 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368050_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368050_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368050_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368050_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200025580.rn.1 TC0200003818.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200025576.rn.1 TC0200003818.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200025577.rn.1 TC0200003818.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200025579.rn.1 TC0200003818.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368050_at - -
          Rat Expression Set 230 1368050_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823508 - -
          Rat Genome U34 Set AF030091UTR#1_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AF030091UTR#1_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998342_at - -
          Rat Genome U34 Set AF030091UTR#1_at - -
          Rat Genome U34 Set AF030091UTR#1_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21372101 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363939 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69718 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0