Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00709901_m1
          See other PTPRC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ptprc
          Gene Name:
          protein tyrosine phosphatase, receptor type, C
          Gene Aliases:
          CD45, L-CA, Lca, RT7, T200
          Chromosome Location:
          Chr.13: 55061561 - 55174150 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00709901_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ptprc
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109887.1 NP_001103357.1 24 - 25 2620 64
          NM_001109888.1 NP_001103358.1 24 - 25 2599 64
          NM_001109889.1 NP_001103359.1 24 - 25 2596 64
          NM_001109890.1 NP_001103360.1 23 - 24 2473 64
          NM_138507.2 NP_612516.2 26 - 27 2869 64
          XM_006249910.2 XP_006249972.1 26 - 27 2963 64
          XM_006249912.2 XP_006249974.1 25 - 26 2797 64
          XM_008769534.1 XP_008767756.1 25 - 26 2800 64
          GenBank mRNA FQ230923.1 - 13 - 14 1206 64
          FQ232030.1 - 7 - 8 771 64
          FQ232152.1 - 7 - 8 771 64
          M10072.1 - 18 - 19 2212 64
          Y00065.1 - 24 - 25 2698 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300001512.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Phosphatase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ptprc

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          negative regulation of T cell mediated cytotoxicity
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity
          negative regulation of cytokine-mediated signaling pathway
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          immunoglobulin biosynthetic process
          positive regulation of T cell mediated immunity
          regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin
          positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin
          negative regulation of protein kinase activity
          protein dephosphorylation
          negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration
          leukocyte cell-cell adhesion
          response to gamma radiation
          dephosphorylation
          B cell differentiation
          T cell differentiation
          positive regulation of B cell proliferation
          negative regulation of protein autophosphorylation
          heterotypic cell-cell adhesion
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          T cell proliferation
          B cell proliferation
          positive regulation of T cell proliferation
          positive regulation of MAPK cascade
          cell cycle phase transition
          positive thymic T cell selection
          negative thymic T cell selection
          regulation of B cell differentiation
          positive regulation of T cell differentiation
          positive regulation of gamma-delta T cell differentiation
          positive regulation of alpha-beta T cell proliferation
          positive regulation of isotype switching to IgG isotypes
          bone marrow development
          stem cell development
          negative regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          T cell receptor signaling pathway
          B cell receptor signaling pathway
          regulation of B cell receptor signaling pathway
          positive regulation of antigen receptor-mediated signaling pathway
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          defense response to virus
          regulation of cell cycle
          positive regulation of hematopoietic stem cell migration
          positive regulation of stem cell proliferation
          regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          protein tyrosine phosphatase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase activity
          protein binding
          heparin binding
          protein kinase regulator activity
          protein kinase binding
          heparan sulfate proteoglycan binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P069799 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P483564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P069799 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P483564 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P483564 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P069799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P069799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P483564 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P414258 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P135213 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P236144 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88665 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9755 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34080 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91608 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55659 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768139 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768140 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10768138 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390798_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390798_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370603_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370603_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390798_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370603_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370603_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390798_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300010360.rn.1 TC1300001512.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390798_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370603_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370603_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1390798_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768138 - -
          Rat Genome U34 Set K03039mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M18349cds#1_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M10072mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M25823_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI177752_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21811167 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365809 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54587 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline