Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00710997_m1
          See other OPN5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Opn5
          Gene Name:
          opsin 5
          Gene Aliases:
          Gpr136
          Chromosome Location:
          Chr.9: 21045457 - 21092517 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00710997_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Opn5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181772.1 NP_861437.1 2 - 3 248 94
          GenBank mRNA AY288431.1 - 2 - 3 248 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000306.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Opn5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          protein-chromophore linkage
          G-protein coupled receptor activity
          11-cis retinal binding
          photoreceptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P112019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63437 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P112019 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P112019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P112019 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P294642 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97465 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38782 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6934 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10921990 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002765.rn.1 TC0900000306.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002766.rn.1 TC0900000306.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002764.rn.1 TC0900000306.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921990 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20796750 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352793 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63081 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline