Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00756461_m1
          See other CYP3A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp3a2
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 2
          Gene Aliases:
          Cyp3a11
          Chromosome Location:
          Chr.12: 11641500 - 11677818 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00756461_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp3a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153312.2 NP_695224.2 939 116
          GenBank mRNA BC089765.1 - 944 7372112 116
          M13646.1 - 939 116
          U09742.1 - 941 116
          X79320.1 - 941 116

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp3a2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          steroid catabolic process
          steroid metabolic process
          alkaloid catabolic process
          monoterpenoid metabolic process
          drug metabolic process
          calcitriol biosynthetic process from calciol
          drug catabolic process
          exogenous drug catabolic process
          heterocycle metabolic process
          oxidation-reduction process
          oxidative demethylation
          monooxygenase activity
          steroid binding
          iron ion binding
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity
          enzyme binding
          heme binding
          vitamin D3 25-hydroxylase activity
          demethylase activity
          caffeine oxidase activity
          testosterone 6-beta-hydroxylase activity
          aromatase activity
          vitamin D 24-hydroxylase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P544661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173158 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P544661 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P544661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P544661 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P544661 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92584 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5019 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21608 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6019 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760124 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760122 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760125 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760120 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10760118 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370593_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370593_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370593_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370593_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370593_at - -
          Rat Expression Set 230 1370593_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760118 - -
          Rat Genome U34 Set X62086mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M13646_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M13646_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X62086mRNA_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21329149 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355809 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62092 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline