Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00788315_m1
          See other GABRA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gabra1
          Gene Name:
          gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 27310718 - 27366241 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00788315_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gabra1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183326.2 NP_899155.1 6 - 7 782 75
          XM_006246123.2 XP_006246185.1 6 - 7 774 75
          XM_006246124.2 XP_006246186.1 6 - 7 607 75
          GenBank mRNA AY574250.1 - 5 - 6 558 75
          BC100061.1 - 6 - 7 782 7122007 75
          FQ211937.1 - 6 - 7 1035 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002600.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Ion Channel Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gabra1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligand-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chloride transport
          gamma-aminobutyric acid signaling pathway
          ion transmembrane transport
          synaptic transmission, GABAergic
          cellular response to histamine
          chloride transmembrane transport
          GABA-A receptor activity
          inhibitory extracellular ligand-gated ion channel activity
          chloride channel activity
          protein binding
          drug binding
          benzodiazepine receptor activity
          GABA receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P612824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48924 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P612824 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P612824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P612824 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21148 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P612824 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12457 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96993 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12148 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4302 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62836 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56540 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10742171 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380828_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380828_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380828_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380828_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023250.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023245.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023246.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023253.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023247.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023244.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023248.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023256.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023251.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000023249.rn.1 TC1000002600.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1380828_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380828_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742171 - -
          Rat Genome U34 Set L08490cds_at - -
          Rat Genome U34 Set L08490cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21861701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348806 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53178 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)-induced synthesis of early growth response factor 3 (Egr3) controls the levels of type A GABA receptor alpha 4 subunits in hippocampal neurons.
          Authors
          Roberts DS, Hu Y, Lund IV, Brooks-Kayal AR, Russek SJ
          Journal
          J Biol Chem - Page No 29431 (Fri Oct 06 00:00:00 EDT 2006)
          Volume (Year)
          281 (2006)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline