Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00820779_m1
          See other OGT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ogt
          Gene Name:
          O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 71540871 - 71585906 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00820779_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ogt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017107.2 NP_058803.2 22 - 23 3054 141
          XM_006257056.1 XP_006257118.1 21 - 22 3189 141
          XM_006257057.2 XP_006257119.1 22 - 23 3131 141
          XM_006257058.1 XP_006257120.1 21 - 22 3159 141
          GenBank mRNA CK355423.1 - 3 - 4 542 141

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00000623.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ogt

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of protein phosphorylation
          glucosamine metabolic process
          regulation of glycolytic process
          protein O-linked glycosylation
          apoptotic process
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          positive regulation of granulocyte differentiation
          forebrain development
          negative regulation of protein ubiquitination
          response to insulin
          cellular response to insulin stimulus
          circadian regulation of gene expression
          negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          regulation of Rac protein signal transduction
          positive regulation of catalytic activity
          histone H4-K5 acetylation
          histone H4-K8 acetylation
          histone H4-K16 acetylation
          positive regulation of cell size
          positive regulation of proteolysis
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of insulin receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          intracellular distribution of mitochondria
          positive regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of cell death
          positive regulation of histone H3-K27 methylation
          protein homotrimerization
          protein heterotrimerization
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to glucose stimulus
          histone H3-K4 trimethylation
          negative regulation of protein targeting to membrane
          regulation of gluconeogenesis involved in cellular glucose homeostasis
          cellular response to toxic substance
          negative regulation of cellular response to hypoxia
          positive regulation of protein localization to nucleus
          positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process
          protein binding
          phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
          enzyme activator activity
          transcription factor binding
          protein N-acetylglucosaminyltransferase activity
          protein domain specific binding
          peptide binding
          histone acetyltransferase activity (H4-K5 specific)
          histone acetyltransferase activity (H4-K8 specific)
          histone acetyltransferase activity (H4-K16 specific)
          monosaccharide binding
          protein O-GlcNAc transferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P523917 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P956272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80155 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P523917 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P956272 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P523917 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P956272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P956272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P523917 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P313844 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P523917 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P241705 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92292 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90610 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66994 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79481 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67138 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934452 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934449 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934453 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934446 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934456 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10934445 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370543_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384859_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388758_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388758_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394832_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370543_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394832_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384859_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384859_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370543_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388758_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384859_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370543_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388758_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00004068.rn.1 TC0X00000623.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00004069.rn.1 TC0X00000623.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388758_at - -
          Rat Expression Set 230 1370543_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388758_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370543_at - -
          Rat Expression Set 230 1384859_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384859_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934445 - -
          Rat Genome U34 Set U76557_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045935_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235234_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21339788 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352116 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66091 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline