Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00820968_g1
          See other TIMM17A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Timm17a
          Gene Name:
          translocase of inner mitochondrial membrane 17 homolog A (yeast)
          Gene Aliases:
          Tim17, Timm17
          Chromosome Location:
          Chr.13: 52124641 - 52136127 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00820968_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Timm17a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019351.1 NP_062224.1 4 - 5 329 75
          GenBank mRNA AB006450.1 - 4 - 5 329 75

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Timm17a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          protein transmembrane transport
          protein binding
          P-P-bond-hydrolysis-driven protein transmembrane transporter activity
          enzyme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P084521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73764 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P084521 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P084521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P084521 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P198685 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P488637 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700252888 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30119 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74779 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700252888 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10767944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10890170 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370304_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370304_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370304_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370304_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300009978.rn.1 TC1300001462.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300009979.rn.1 TC1300001462.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370304_at - -
          Rat Expression Set 230 1370304_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890170 - -
          Rat Genome U34 Set AB006450_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21857985 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367338 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65302 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline