Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821831_g1
          See other RUVBL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ruvbl1
          Gene Name:
          RuvB-like AAA ATPase 1
          Gene Aliases:
          NMP238, Pontin52, Tip49a
          Chromosome Location:
          Chr.4: 120411917 - 120447458 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821831_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ruvbl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147177.1 NP_671706.1 1151 94
          XM_006236865.2 XP_006236927.1 1225 94
          GenBank mRNA AB001581.1 - 1138 94
          AB002406.1 - 1151 94
          BC072511.1 - 1136 7104777 94
          BC086531.1 - 1169 7304521 94

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ruvbl1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          DNA recombination
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          mitotic nuclear division
          positive regulation of plasminogen activation
          DNA duplex unwinding
          regulation of growth
          histone H4 acetylation
          histone H2A acetylation
          cell division
          regulation of fibroblast apoptotic process
          DNA helicase activity
          ATP binding
          ATPase activity
          ATP-dependent 3'-5' DNA helicase activity
          ATP-dependent 5'-3' DNA helicase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P006673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113051 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P006673 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P006673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P006673 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P218014 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P699162 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700771785 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34616 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48071 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104374 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94672 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700771785 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857125 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10857124 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370386_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370386_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370386_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370386_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400009727.rn.1 TC0400001365.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370386_at - -
          Rat Expression Set 230 1370386_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857124 - -
          Rat Genome U34 Set AB002406_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI043861_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21749807 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365112 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70344 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline