Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01121599_m1
          See other MEMO1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Memo1
          Gene Name:
          mediator of cell motility 1
          Gene Aliases:
          RGD1309929
          Chromosome Location:
          Chr.6: 22362483 - 22409583 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01121599_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Memo1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001029917.1 NP_001025088.1 5 - 6 605 145
          GenBank mRNA BC098061.1 - 5 - 6 605 7458219 145
          FQ215386.1 - 3 - 4 357 145

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600000222.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Memo1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          regulation of microtubule-based process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P443412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147524 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P443412 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P443412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P443412 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P443412 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44070 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51198 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22093 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100760 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10882920 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389312_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389312_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376083_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376083_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389312_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389312_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001409.rn.1 TC0600000222.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376083_at - -
          Rat Expression Set 230 1389312_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376083_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389312_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882920 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA925064_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045595_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351135 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline