Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01263786_gH
          See other UBE2J2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ube2j2
          Gene Name:
          ubiquitin-conjugating enzyme E2, J2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 173372659 - 173387084 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01263786_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ube2j2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007655.1 NP_001007656.1 7 - 8 979 118
          XM_006239554.2 XP_006239616.1 7 - 8 831 118
          XM_006239555.2 XP_006239617.1 8 - 9 1166 118
          XM_006239557.2 XP_006239619.1 6 - 7 826 118
          XM_006239558.2 XP_006239620.1 6 - 7 668 118
          XM_008764352.1 XP_008762574.1 7 - 8 989 118
          XM_008764353.1 XP_008762575.1 7 - 8 2059 118
          XM_008764354.1 XP_008762576.1 8 - 9 1170 118
          XM_008764355.1 XP_008762577.1 8 - 9 2115 118
          GenBank mRNA BC079115.1 - 7 - 8 979 7126201 118

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002085.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ube2j2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          ubiquitin-like protein transferase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          ubiquitin protein ligase activity
          ubiquitin conjugating enzyme activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P082949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165375 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082949 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082949 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P605386 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94315 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6694 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10874802 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371764_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371764_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371764_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371764_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500016036.rn.1 TC0500002085.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500016034.rn.1 TC0500002085.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500016037.rn.1 TC0500002085.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371764_at - -
          Rat Expression Set 230 1371764_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874802 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875146_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230131_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230613_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350044 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51000 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline