Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01349533_m1
          See other UBE2QL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ube2ql1
          Gene Name:
          ubiquitin-conjugating enzyme E2Q family-like 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 36185916 - 36226276 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01349533_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ube2ql1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001145163.1 NP_001138635.1 1 - 2 1350 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000373.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          ubiquitin conjugating enzyme activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P042302 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P185110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7003 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P185110 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042302 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P185110 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P185110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P042302 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P185110 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P104140 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10793306 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379414_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379414_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393291_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393291_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100002234.rn.1 TC0100000373.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100002236.rn.1 TC0100000373.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100002235.rn.1 TC0100000373.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100002237.rn.1 TC0100000373.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393291_at - -
          Rat Expression Set 230 1393291_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379414_at - -
          Rat Expression Set 230 1379414_PM_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058890_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997596_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21211003 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline