Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01400483_m1
          See other PSMD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psmd1
          Gene Name:
          proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 93080618 - 93155033 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01400483_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Psmd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031978.1 NP_114184.1 22 - 23 2611 135
          GenBank mRNA AJ006340.1 - 22 - 23 2611 135

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001043.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Psmd1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of protein catabolic process
          regulation of catalytic activity
          enzyme regulator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1056810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130395 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1056810 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1056810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1056810 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P411919 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1056810 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67199 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76881 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26755 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25306 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45977 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99470 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924888 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924889 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10924876 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369992_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369992_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369992_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369992_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900008838.rn.1 TC0900001043.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369992_at - -
          Rat Expression Set 230 1369992_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924876 - -
          Rat Genome U34 Set U57050_at - -
          Rat Genome U34 Set U57050_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859869_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AJ006340_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21337266 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650835 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61141 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline