Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01401253_m1
          See other LOC688553 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC688553
          Gene Name:
          hypothetical protein LOC688553
          Gene Aliases:
          RGD1565273
          Chromosome Location:
          Chr.14: 89253102 - 89272283 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01401253_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC688553
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001135915.1 NP_001129387.1 6 - 7 1298 65
          GenBank mRNA BC127536.1 - 6 - 7 1298 7134154 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000985.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P775461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27770 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P775461 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P775461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P775461 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P775461 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774163 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400007246.rn.1 TC1400000985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400007245.rn.1 TC1400000985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400007244.rn.1 TC1400000985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774163 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline