Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01411344_m1
          See other DNTT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dntt
          Gene Name:
          DNA nucleotidylexotransferase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 260289626 - 260321174 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01411344_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dntt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012461.1 NP_001012479.1 8 - 9 1131 102
          GenBank mRNA BC089904.1 - 8 - 9 1131 7384335 102

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003610.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dntt

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-directed DNA polymerase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA metabolic process
          response to ATP
          DNA biosynthetic process
          DNA binding
          DNA-directed DNA polymerase activity
          DNA nucleotidylexotransferase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P047983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103114 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P047983 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P047983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P047983 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P189773 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76377 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54750 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37465 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67780 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10715316 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029411.rn.1 TC0100003610.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029409.rn.1 TC0100003610.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029412.rn.1 TC0100003610.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029410.rn.1 TC0100003610.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715316 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21884485 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358493 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline