Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01415507_g1
          See other CST3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cst3
          Gene Name:
          cystatin C
          Gene Aliases:
          CYSC
          Chromosome Location:
          Chr.3: 143219671 - 143223544 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01415507_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cst3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012837.1 NP_036969.1 2 - 3 411 56
          GenBank mRNA BC087591.1 - 2 - 3 351 7307694 56
          CB314369.1 - 2 - 3 183 56
          CB608544.1 - 2 - 3 394 56
          FQ210306.1 - 2 - 3 364 56
          FQ211221.1 - 2 - 3 364 56
          FQ211526.1 - 2 - 3 364 56
          FQ211840.1 - 2 - 3 364 56
          FQ212057.1 - 2 - 3 393 56
          FQ212112.1 - 2 - 3 364 56
          FQ212277.1 - 2 - 3 364 56
          FQ212367.1 - 2 - 3 364 56
          FQ212374.1 - 2 - 3 364 56
          FQ214337.1 - 2 - 3 364 56
          FQ218053.1 - 2 - 3 395 56
          FQ221232.1 - 2 - 3 364 56
          FQ221782.1 - 2 - 3 364 56
          FQ222268.1 - 2 - 3 364 56
          FQ222817.1 - 1 - 2 45 56
          FQ222820.1 - 2 - 3 364 56
          FQ223224.1 - 2 - 3 364 56
          FQ224103.1 - 2 - 3 364 56
          FQ228332.1 - 2 - 3 361 56
          FQ228399.1 - 2 - 3 364 56
          FQ228646.1 - 2 - 3 364 56
          X16957.1 - 2 - 3 305 56

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cst3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          eye development
          response to hypoxia
          cell activation
          apoptotic process
          defense response
          response to oxidative stress
          brain development
          salivary gland development
          embryo implantation
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          response to toxic substance
          response to carbohydrate
          response to inorganic substance
          negative regulation of peptidase activity
          negative regulation of collagen catabolic process
          negative regulation of extracellular matrix disassembly
          negative regulation of endopeptidase activity
          response to organic cyclic compound
          response to nutrient levels
          response to estradiol
          regulation of tissue remodeling
          cellular response to oxidative stress
          response to drug
          circadian sleep/wake cycle, REM sleep
          regulation of programmed cell death
          extracellular fibril organization
          positive regulation of DNA replication
          negative regulation of proteolysis
          response to axon injury
          Sertoli cell development
          negative regulation of elastin catabolic process
          negative regulation of blood vessel remodeling
          negative regulation of cell death
          cellular response to hydrogen peroxide
          beta-amyloid binding
          protease binding
          endopeptidase inhibitor activity
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P110109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10601 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P110109 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P110109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P110109 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P110110 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P110109 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700584962 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85914 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700584962 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10850563 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370855_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370855_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370855_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370855_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300033766.rn.1 TC0300004389.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370855_at - -
          Rat Expression Set 230 1370855_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850563 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231292_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231292_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21297945 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355561 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61404 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline