Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01418618_m1
          See other PAQR5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Paqr5
          Gene Name:
          progestin and adipoQ receptor family member V
          Gene Aliases:
          Pmrgamma, RGD1311259
          Chromosome Location:
          Chr.8: 66899990 - 66976004 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01418618_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Paqr5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014092.1 NP_001014114.1 6 - 7 930 61
          XM_006243208.2 XP_006243270.1 6 - 7 862 61
          XM_006243209.2 XP_006243271.1 5 - 6 1199 61
          XM_008766275.1 XP_008764497.1 6 - 7 790 61
          XM_008766276.1 XP_008764498.1 5 - 6 734 61
          GenBank mRNA BC087040.1 - 6 - 7 930 7106223 61
          DQ088965.1 - 5 - 6 604 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800002709.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Paqr5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P638511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172376 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P638511 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P638511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P638511 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P638511 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P781116 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96852 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72620 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68152 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42083 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89567 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86435 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 751 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918061 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918058 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10918055 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378470_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378470_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378470_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378470_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800022003.rn.1 TC0800002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800022004.rn.1 TC0800002709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800022001.rn.1 TC0800002709.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378470_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378470_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918055 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI028909_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21348873 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21826371 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350402 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline