Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01418794_m1
          See other YES1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Yes1
          Gene Name:
          Yamaguchi sarcoma viral (v-yes) oncogene homolog 1
          Gene Aliases:
          Yes, c-Yes, p60c-yes, p61-Yes
          Chromosome Location:
          Chr.9: 121802640 - 121877879 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01418794_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Yes1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_033298.1 NP_150640.1 10 - 11 1511 88
          XM_006245675.2 XP_006245737.1 10 - 11 1524 88
          GenBank mRNA AB037472.1 - 9 - 10 1288 88
          BC079403.1 - 10 - 11 1511 7112783 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001359.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Yes1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          glucose transport
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cell differentiation
          cellular response to platelet-derived growth factor stimulus
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          regulation of cell proliferation
          innate immune response
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein autophosphorylation
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to peptide hormone stimulus
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          epidermal growth factor receptor binding
          ATP binding
          enzyme binding
          ion channel binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P054656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122974 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P054656 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P054656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P054656 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P391008 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34381 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85627 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926078 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926079 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926075 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926076 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926077 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926071 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10926070 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900011445.rn.1 TC0900001359.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900011452.rn.1 TC0900001359.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900011451.rn.1 TC0900001359.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21503238 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373118 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59257 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline