Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01420836_m1
          See other TIA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tia1
          Gene Name:
          TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 118207844 - 118238246 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01420836_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tia1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012096.1 NP_001012096.1 11 - 12 1182 116
          XM_006236828.2 XP_006236890.1 12 - 13 1292 116
          XM_006236829.2 XP_006236891.1 12 - 13 1291 116
          XM_006236830.2 XP_006236892.1 11 - 12 1259 116
          XM_006236831.2 XP_006236893.1 12 - 13 1089 116
          GenBank mRNA BC087064.1 - 11 - 12 1182 7132038 116

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001313.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Apoptosis 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tia1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of translation
          negative regulation of cytokine biosynthetic process
          regulation of mRNA splicing, via spliceosome
          nucleotide binding
          AU-rich element binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P302405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78000 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P302405 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P302405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P302405 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P302405 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P716570 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15224 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99088 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37923 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10856971 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381985_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381985_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397692_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382991_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382991_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397692_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397692_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382991_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397692_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382991_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400009351.rn.1 TC0400001313.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382991_at - -
          Rat Expression Set 230 1397692_at - -
          Rat Expression Set 230 1381985_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381985_at - -
          Rat Expression Set 230 1397692_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382991_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856971 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA965287_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045204_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21725297 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376552 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375844 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline