Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01423444_m1
          See other ELMO2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Elmo2
          Gene Name:
          engulfment and cell motility 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 161812474 - 161849979 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01423444_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Elmo2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134955.1 NP_001128427.1 21 - 22 2084 65
          XM_006235599.2 XP_006235661.1 20 - 21 2060 65
          GenBank mRNA BC089970.1 - 2 - 3 553 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004774.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phagocytosis
          cell chemotaxis
          receptor tyrosine kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P349539 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1007247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1007247 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P349539 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1007247 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P349539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1007247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P349539 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P349539 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1007247 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49933 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10851753 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380737_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371613_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380737_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371613_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371613_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380737_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371613_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380737_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300036612.rn.1 TC0300004774.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300036615.rn.1 TC0300004774.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300036614.rn.1 TC0300004774.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300036613.rn.1 TC0300004774.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371613_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371613_at - -
          Rat Expression Set 230 1380737_at - -
          Rat Expression Set 230 1380737_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851753 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859271_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21892667 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357179 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0