Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01426504_m1
          See other TRIM67 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim67
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 67
          Gene Aliases:
          RGD1560667
          Chromosome Location:
          Chr.19: 57556403 - 57592722 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01426504_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim67
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001135715.1 NP_001129187.1 8 - 9 2530 104
          XM_006255815.2 XP_006255877.1 8 - 9 2821 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000841.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of neuron projection development
          negative regulation of Ras protein signal transduction
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P067878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19926 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P067878 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P067878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P067878 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P515876 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808843 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006897.rn.1 TC1900000841.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006898.rn.1 TC1900000841.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808843 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21360419 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362556 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline