Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01426792_g1
          See other SLC7A5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc7a5
          Gene Name:
          solute carrier family 7 (amino acid transporter light chain, L system), member 5
          Gene Aliases:
          E16, TA1
          Chromosome Location:
          Chr.19: 54693959 - 54722563 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01426792_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc7a5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017353.1 NP_059049.1 9 - 10 1543 112
          GenBank mRNA AB015432.1 - 9 - 10 1543 112
          U00995.1 - 7 - 8 868 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001618.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter 3' Most Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc7a5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nervous system development
          neutral amino acid transport
          L-amino acid transport
          cell differentiation
          L-alpha-amino acid transmembrane transport
          amino acid transmembrane transporter activity
          L-amino acid transmembrane transporter activity
          peptide antigen binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P380575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108734 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P380575 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P380575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P380575 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P380575 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701311729 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62662 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65622 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41697 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701311729 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10811531 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387280_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387280_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387280_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387280_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900013014.rn.1 TC1900001618.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900013015.rn.1 TC1900001618.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387280_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387280_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811531 - -
          Rat Genome U34 Set AB015432_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21952815 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365729 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56541 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline