Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01427471_m1
          See other UBE2F GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ube2f
          Gene Name:
          ubiquitin-conjugating enzyme E2F (putative)
          Gene Aliases:
          RGD1307608
          Chromosome Location:
          Chr.9: 98394085 - 98428684 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01427471_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ube2f
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008381.1 NP_001008382.1 8 - 9 504 110
          XM_006245422.2 XP_006245484.1 9 - 10 652 110
          XM_006245423.2 XP_006245485.1 9 - 10 851 110
          XM_006245425.2 XP_006245487.1 9 - 10 649 110
          XM_006245427.2 XP_006245489.1 9 - 10 696 110
          XM_008767274.1 XP_008765496.1 8 - 9 622 110
          XM_008767275.1 XP_008765497.1 8 - 9 584 110
          GenBank mRNA BC086355.1 - 8 - 9 504 7303709 110

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001133.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ube2f

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ubiquitination
          protein neddylation
          ATP binding
          ligase activity
          ubiquitin-like protein transferase activity
          NEDD8 transferase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          ubiquitin protein ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P113270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153808 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P113270 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P113270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P113270 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16778 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11095 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9830 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33623 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45021 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10603 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97534 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925381 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925378 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925380 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925379 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10925373 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373753_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375663_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373753_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375663_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375663_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375663_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900009814.rn.1 TC0900001133.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900009817.rn.1 TC0900001133.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900009815.rn.1 TC0900001133.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900009816.rn.1 TC0900001133.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375663_at - -
          Rat Expression Set 230 1375663_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925373 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232346_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21328402 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363916 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65983 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline