Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01428452_m1
          See other RT1-BA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RT1-Ba
          Gene Name:
          RT1 class II, locus Ba
          Gene Aliases:
          BA1
          Chromosome Location:
          Chr.20: 4066133 - 4070726 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01428452_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RT1-Ba
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008831.3 NP_001008831.1 1 - 2 148 93
          GenBank mRNA AY626197.1 - 1 - 2 86 93
          BC086448.1 - 1 - 2 98 7304077 93
          FQ225318.1 - 1 - 2 140 93
          FQ225365.1 - 1 - 2 140 93
          FQ225680.1 - 1 - 2 130 93
          FQ225905.1 - 1 - 2 140 93
          FQ226059.1 - 1 - 2 140 93
          FQ226209.1 - 1 - 2 140 93
          FQ226311.1 - 1 - 2 140 93
          FQ227679.1 - 1 - 2 140 93
          FQ227967.1 - 1 - 2 101 93
          FQ228231.1 - 1 - 2 140 93
          FQ229986.1 - 1 - 2 140 93
          FQ231104.1 - 1 - 2 119 93
          FQ231505.1 - 1 - 2 101 93
          FQ231715.1 - 1 - 2 140 93
          FQ231787.1 - 1 - 2 140 93
          FQ231789.1 - 1 - 2 140 93
          FQ232205.1 - 1 - 2 143 93
          FQ232339.1 - 1 - 2 140 93
          FQ232777.1 - 1 - 2 140 93
          FQ232809.1 - 1 - 2 140 93
          FQ233515.1 - 1 - 2 137 93
          FQ234579.1 - 1 - 2 130 93
          FQ234725.1 - 1 - 2 140 93
          KC222945.1 - 1 - 2 86 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000001064.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RT1-Ba

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II
          immune response
          antigen processing and presentation
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II
          response to interferon-gamma
          negative regulation of T cell proliferation
          positive regulation of T cell differentiation
          antigen processing and presentation of peptide antigen
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          peptide antigen binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P128248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58256 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P128248 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P128248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P128248 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P128248 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P194167 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700546440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68634 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700546440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10828351 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377334_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381593_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381593_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392334_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370822_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377334_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370822_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392334_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392334_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381593_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377334_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392334_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370822_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377334_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370822_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381593_x_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000008701.rn.1 TC2000001064.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000008699.rn.1 TC2000001064.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000008703.rn.1 TC2000001064.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377334_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377334_at - -
          Rat Expression Set 230 1370822_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370822_at - -
          Rat Expression Set 230 1381593_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1381593_PM_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1392334_at - -
          Rat Expression Set 230 1392334_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828351 - -
          Rat Genome U34 Set K02815_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X07551cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M22366_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169362_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236175_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20885726 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376669 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline