Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01429839_g1
          See other IGG-2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          IgG-2a
          Gene Name:
          gamma-2a immunoglobulin heavy chain
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01429839_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: IgG-2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA BC088240.1 - 6 - 7 1064 7365825 153
          BC088423.1 - 6 - 7 1136 7123713 153
          BC091257.1 - 1065 7375893 153
          BC091272.1 - 1067 7382505 153
          L22652.1 - 7 - 8 1133 153
          L22654.1 - 1147 153

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600003269.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701466983 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701466983 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892426 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10887647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10887657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892662 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370394_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371262_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371262_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370394_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370394_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370394_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023153.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023206.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023110.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023112.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023212.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023192.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023111.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023182.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023109.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023190.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023207.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023193.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023189.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370394_at - -
          Rat Expression Set 230 1370394_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371262_at - -
          Rat Expression Set 230 1371262_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892662 - -
          Rat Genome U34 Set L22654_at - -
          Rat Genome U34 Set L07402_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893565_at - -
          Rat Genome U34 Set L07401_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21393268 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21398494 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22081127 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22369672 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline