Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01432033_m1
          See other PRMT7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prmt7
          Gene Name:
          protein arginine methyltransferase 7
          Gene Aliases:
          RGD1304869
          Chromosome Location:
          Chr.19: 38189605 - 38237155 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01432033_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prmt7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014153.1 NP_001014175.1 16 - 17 1990 133
          GenBank mRNA BC085121.1 - 16 - 17 1990 7115238 133
          FQ211965.1 - 2033 133
          FQ212485.1 - 1957 133

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000511.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prmt7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          spliceosomal snRNP assembly
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          histone methylation
          peptidyl-arginine methylation
          peptidyl-arginine methylation, to symmetrical-dimethyl arginine
          peptidyl-arginine methylation, to asymmetrical-dimethyl arginine
          cell differentiation
          histone arginine methylation
          DNA methylation involved in gamete generation
          histone H4-R3 methylation
          molecular_function
          histone-arginine N-methyltransferase activity
          S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase activity
          [myelin basic protein]-arginine N-methyltransferase activity
          protein-arginine omega-N monomethyltransferase activity
          protein-arginine omega-N asymmetric methyltransferase activity
          protein-arginine omega-N symmetric methyltransferase activity
          ribonucleoprotein complex binding
          histone methyltransferase activity (H4-R3 specific)

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P333165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107416 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P333165 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P333165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P333165 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P133344 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P333165 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81600 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63625 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36653 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15774 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10807484 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382461_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382461_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382461_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382461_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004422.rn.1 TC1900000511.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382461_at - -
          Rat Expression Set 230 1382461_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807484 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231007_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101582_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline