Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01437297_m1
          See other ADAM23 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adam23
          Gene Name:
          ADAM metallopeptidase domain 23
          Gene Aliases:
          MDC3
          Chromosome Location:
          Chr.9: 70133708 - 70293312 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01437297_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adam23
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001029899.1 NP_001025070.1 23 - 24 2309 68
          XM_008767089.1 XP_008765311.1 23 - 24 2570 68
          XM_008767090.1 XP_008765312.1 23 - 24 2570 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000792.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Adam23

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          metalloendopeptidase activity
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P530253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161441 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P530253 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P530253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P530253 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P530253 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8073 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1905 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8327 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91743 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47271 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85859 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41402 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80462 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80487 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923889 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923888 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10923877 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006441.rn.1 TC0900000792.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006443.rn.1 TC0900000792.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006446.rn.1 TC0900000792.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923877 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21593766 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373052 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline