Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01437905_m1
          See other HECW2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hecw2
          Gene Name:
          HECT, C2 and WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 60451476 - 60672246 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01437905_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hecw2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108218.1 NP_001101688.1 18 - 19 3582 63
          XM_006244912.2 XP_006244974.1 18 - 19 3767 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001973.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          ubiquitin-protein transferase activity
          ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P122202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49684 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P122202 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P122202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P122202 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21367 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10134 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66361 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38034 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41647 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17044 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25358 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928026 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928020 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928029 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928027 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928019 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928018 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928025 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928028 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10928001 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397630_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397630_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016203.rn.1 TC0900001973.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016204.rn.1 TC0900001973.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1397630_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397630_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928001 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955274_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21393371 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362350 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline