Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01440170_m1
          See other CASP8AP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Casp8ap2
          Gene Name:
          caspase 8 associated protein 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 47853733 - 47891147 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01440170_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Casp8ap2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107921.1 NP_001101391.1 2 - 3 309 85
          XM_006237973.2 XP_006238035.1 3 - 4 209 85
          XM_006237974.2 XP_006238036.1 3 - 4 385 85
          XM_006237975.2 XP_006238037.1 2 - 3 139 85
          XM_008763620.1 XP_008761842.1 2 - 3 1303 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000393.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          biological_process
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          Fas signaling pathway
          cellular response to mechanical stimulus
          negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          protease binding
          molecular_function
          DNA binding
          transcription corepressor activity
          cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process
          SUMO polymer binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P001681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78605 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001681 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P001681 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P22304 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P499357 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21075 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10875833 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10868007 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385639_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393803_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385639_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393803_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393803_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385639_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393803_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385639_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500002312.rn.1 TC0500000393.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385639_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393803_at - -
          Rat Expression Set 230 1385639_at - -
          Rat Expression Set 230 1393803_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868007 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058950_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20906470 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline