Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01440332_m1
          See other WWP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wwp1
          Gene Name:
          WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 33603018 - 33696487 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01440332_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wwp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024757.1 NP_001019928.1 18 - 19 2245 141
          XM_006237930.2 XP_006237992.1 18 - 19 2160 141
          XM_006237931.2 XP_006237993.1 17 - 18 2587 141
          XM_008763590.1 XP_008761812.1 19 - 20 2458 141
          XM_008763591.1 XP_008761813.1 11 - 12 1653 141
          GenBank mRNA BC097386.1 - 18 - 19 2245 7446512 141

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002383.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wwp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ubiquitination
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          ubiquitin-protein transferase activity
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P716750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106413 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P716750 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P716750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P716750 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P206315 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P373005 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66898 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78988 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83378 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20251 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21649 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95575 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56804 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875713 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875718 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875720 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875719 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875717 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875714 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875722 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875721 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875712 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10875698 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395268_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395268_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397761_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397761_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397761_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395268_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397761_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395268_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500017953.rn.1 TC0500002383.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500017952.rn.1 TC0500002383.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1395268_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397761_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395268_at - -
          Rat Expression Set 230 1397761_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875698 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21940128 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375155 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357974 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline