Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01443446_m1
          See other ABLIM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ablim2
          Gene Name:
          actin binding LIM protein family, member 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 80044217 - 80169472 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01443446_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ablim2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001514.2 NP_001001514.1 17 - 18 1762 74
          NM_001177695.1 NP_001171166.1 19 - 20 1879 74
          XM_006251135.2 XP_006251197.1 21 - 22 2592 74
          XM_006251137.2 XP_006251199.1 20 - 21 2534 74
          XM_006251138.2 XP_006251200.1 18 - 19 2417 74
          XM_006251139.2 XP_006251201.1 17 - 18 2279 74
          XM_008770327.1 XP_008768549.1 22 - 23 2065 74
          XM_008770328.1 XP_008768550.1 19 - 20 2435 74
          XM_008770329.1 XP_008768551.1 17 - 18 2317 74
          XM_008770330.1 XP_008768552.1 19 - 20 2474 74
          GenBank mRNA AJ703892.2 - 19 - 20 1879 74
          AJ703893.2 - 17 - 18 1762 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400002065.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ablim2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          actin cytoskeleton organization
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          actin binding
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P109257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11073 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109257 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P109257 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P109514 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17734 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66469 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48533 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41619 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46045 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83500 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93082 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4710 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14196 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45605 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71613 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94549 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62945 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88062 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10777468 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394609_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380330_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394609_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380330_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394609_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394609_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014660.rn.1 TC1400002065.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014661.rn.1 TC1400002065.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014665.rn.1 TC1400002065.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014670.rn.1 TC1400002065.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014668.rn.1 TC1400002065.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014671.rn.1 TC1400002065.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014669.rn.1 TC1400002065.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014664.rn.1 TC1400002065.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1394609_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394609_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777468 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22116089 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376340 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline