Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01447374_m1
          See other SRPRB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Srprb
          Gene Name:
          signal recognition particle receptor, B subunit
          Gene Aliases:
          Ab2-417, Ba1-667, Cc1-8
          Chromosome Location:
          Chr.8: 111673479 - 111687426 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01447374_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Srprb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013252.1 NP_001013270.1 6 - 7 615 79
          GenBank mRNA AY325214.1 - 2763 79
          AY325230.1 - 2766 79
          AY325241.1 - 2763 79
          BC098951.1 - 607 7324816 79
          BF523222.1 - 3 - 4 281 79
          BQ204036.1 - 1 - 2 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003272.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Srprb

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          retina homeostasis
          small GTPase mediated signal transduction
          GTP binding
          ubiquitin protein ligase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P487841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104614 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P487841 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P487841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P487841 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P572450 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P487841 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38231 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60149 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919631 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10919626 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390178_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382166_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391323_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370228_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382166_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378932_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370228_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391323_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390178_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378932_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378932_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378932_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382166_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390178_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382166_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390178_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026001.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026000.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800025999.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026002.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390178_at - -
          Rat Expression Set 230 1390178_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370228_at - -
          Rat Expression Set 230 1378932_at - -
          Rat Expression Set 230 1370228_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378932_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391323_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382166_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382166_at - -
          Rat Expression Set 230 1391323_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919626 - -
          Rat Genome U34 Set D38380_g_at - -
          Rat Genome U34 Set U31866_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103196_at - -
          Rat Genome U34 Set AA800339_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_g_at - -
          Rat Genome U34 Set U31866_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline