Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01447660_m1
          See other SLC38A3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc38a3
          Gene Name:
          solute carrier family 38, member 3
          Gene Aliases:
          Nat1, Sn1, Snat3
          Chromosome Location:
          Chr.8: 116406258 - 116423754 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01447660_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc38a3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145776.1 NP_665719.1 14 - 15 1405 104
          XM_006243708.2 XP_006243770.1 14 - 15 1384 104
          GenBank mRNA AF273025.1 - 14 - 15 1405 104
          BC081717.1 - 14 - 15 1426 7127614 104
          FQ218408.1 - 2 - 3 236 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003355.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc38a3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          amino acid transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          amino acid transmembrane transport
          sodium ion transport
          asparagine transport
          glutamine transport
          L-alanine transport
          histidine transport
          cellular response to potassium ion starvation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to acidic pH
          L-histidine transmembrane transport
          L-histidine transmembrane transporter activity
          L-alanine transmembrane transporter activity
          L-asparagine transmembrane transporter activity
          L-glutamine transmembrane transporter activity
          symporter activity
          antiporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P703023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155097 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P703023 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P703023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P703023 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P703023 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3574 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700610062 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920125 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920124 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920123 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10920122 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370824_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370824_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370824_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370824_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027128.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027129.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027133.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027115.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027132.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027116.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027134.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027135.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027127.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027124.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027119.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027113.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027130.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027112.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027117.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027114.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027137.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027125.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027136.rn.1 TC0800003355.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370824_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370824_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920122 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21622591 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358848 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67214 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline