Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01451335_m1
          See other TPCN2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tpcn2
          Gene Name:
          two pore segment channel 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 218419182 - 218448901 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01451335_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tpcn2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107566.1 NP_001101036.1 23 - 24 2134 111
          XM_006230784.2 XP_006230846.1 24 - 25 2223 111
          GenBank mRNA BC166782.1 - 24 - 25 2198 7935012 111

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007029.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          calcium ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          smooth muscle contraction
          response to vitamin D
          ion transmembrane transport
          regulation of ion transmembrane transport
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          calcium ion transmembrane transport
          membrane depolarization during action potential
          molecular_function
          voltage-gated calcium channel activity
          protein kinase binding
          identical protein binding
          NAADP-sensitive calcium-release channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P030534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142065 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P030534 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P030534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P030534 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P541187 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28257 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10727277 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376313_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376313_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376313_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376313_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100055731.rn.1 TC0100007029.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100055732.rn.1 TC0100007029.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376313_at - -
          Rat Expression Set 230 1376313_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727277 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21339768 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353973 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline