Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01455861_m1
          See other TSPAN12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tspan12
          Gene Name:
          tetraspanin 12
          Gene Aliases:
          Tm4sf12
          Chromosome Location:
          Chr.4: 48852823 - 48953243 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01455861_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tspan12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001015026.1 NP_001015026.1 6 - 7 863 76
          XM_008762784.1 XP_008761006.1 7 - 8 785 76
          XM_008762785.1 XP_008761007.1 7 - 8 714 76
          XM_008762786.1 XP_008761008.1 7 - 8 713 76
          XM_008762787.1 XP_008761009.1 7 - 8 714 76
          XM_008762788.1 XP_008761010.1 6 - 7 733 76
          XM_008762789.1 XP_008761011.1 6 - 7 996 76
          XM_008762790.1 XP_008761012.1 6 - 7 996 76
          GenBank mRNA BC092623.1 - 6 - 7 863 7313631 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002523.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tspan12

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          cell surface receptor signaling pathway
          retina layer formation
          regulation of angiogenesis
          Wnt-activated receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P329090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174888 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P329090 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P329090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P329090 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P665848 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P329090 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P473459 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40323 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94899 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73294 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59907 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59848 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35308 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861215 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10861213 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372455_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372455_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372455_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372455_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400017833.rn.1 TC0400002523.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372455_at - -
          Rat Expression Set 230 1372455_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861213 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030542_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145007_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20879231 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374598 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline