Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01463758_m1
          See other UBTF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ubtf
          Gene Name:
          upstream binding transcription factor, RNA polymerase I
          Gene Aliases:
          Tcfubf
          Chromosome Location:
          Chr.10: 90250275 - 90266295 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01463758_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ubtf
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105723.3 NP_001099193.2 16 - 17 2007 165
          NM_001127690.2 NP_001121162.1 17 - 18 2118 165
          XM_006247262.2 XP_006247324.1 17 - 18 2115 165
          XM_006247263.2 XP_006247325.1 17 - 18 2366 165
          XM_006247264.2 XP_006247326.1 17 - 18 2936 165
          XM_008767951.1 XP_008766173.1 16 - 17 2004 165
          XM_008767952.1 XP_008766174.1 15 - 16 2242 165
          GenBank mRNA FQ224307.1 - 17 - 18 2029 165
          M61725.1 - 15 - 16 2063 165
          M61726.1 - 16 - 17 2174 165

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin silencing at rDNA
          chromatin remodeling
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription elongation from RNA polymerase I promoter
          positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter
          DNA binding
          chromatin binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P045793 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P125432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126348 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P125432 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P045792 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P045792 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P125432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P045792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P125432 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P334928 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P125432 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701233567 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701233567 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747790 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747795 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747791 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747793 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747796 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747792 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10747789 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371188_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371187_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371188_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389830_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371187_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389830_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389830_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371187_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371188_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371187_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371188_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389830_at - -
          Rat Expression Set 230 1389830_at - -
          Rat Expression Set 230 1371188_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371188_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1389830_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747789 - -
          Rat Genome U34 Set M61725_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI105117_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20930584 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359692 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline