Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01465907_m1
          See other PPP3CC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp3cc
          Gene Name:
          protein phosphatase 3, catalytic subunit, gamma isozyme
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 51896427 - 51968080 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01465907_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppp3cc
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134367.1 NP_599194.1 13 - 14 1439 101
          XM_008770813.1 XP_008769035.1 14 - 15 1649 101
          XM_008770814.1 XP_008769036.1 12 - 13 1552 101
          XM_008770815.1 XP_008769037.1 14 - 15 2083 101
          XM_008770816.1 XP_008769038.1 15 - 16 1460 101
          XM_008770817.1 XP_008769039.1 14 - 15 1997 101
          GenBank mRNA BC079027.1 - 13 - 14 1439 7114037 101
          GQ376198.1 - 14 - 15 1375 101
          GQ376199.1 - 12 - 13 1279 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001987.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Phosphatase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ppp3cc

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          brain development
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P139043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102353 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139043 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P139043 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P384112 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701031336 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40415 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98719 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100792 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78304 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50267 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3430 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701031336 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785018 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10785005 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398469_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377149_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377078_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377149_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377078_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398469_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377078_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398469_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377078_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398469_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013628.rn.1 TC1500001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013629.rn.1 TC1500001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013627.rn.1 TC1500001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013630.rn.1 TC1500001987.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377078_at - -
          Rat Expression Set 230 1377078_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398469_at - -
          Rat Expression Set 230 1398469_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785005 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899886_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI175403_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21413552 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline