Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01469168_m1
          See other GTF2A1L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gtf2a1l
          Gene Name:
          general transcription factor IIA, 1-like
          Gene Aliases:
          Gtf2a1lf
          Chromosome Location:
          Chr.6: 12405451 - 12468623 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01469168_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gtf2a1l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012136.1 NP_001012136.1 4 - 5 314 82
          XM_006239740.2 XP_006239802.1 5 - 6 1004 82
          XM_006239741.2 XP_006239803.1 4 - 5 903 82
          XM_008764478.1 XP_008762700.1 7 - 8 867 82
          GenBank mRNA BC082104.1 - 4 - 5 314 7134703 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600000175.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gtf2a1l

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          general transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          cognition
          regulation of nucleic acid-templated transcription
          transcription coactivator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P740730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52248 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P740730 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P740730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P740730 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P740730 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64775 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24318 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20736 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882866 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882868 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882867 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10882864 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001151.rn.1 TC0600000175.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001153.rn.1 TC0600000175.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001150.rn.1 TC0600000175.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001154.rn.1 TC0600000175.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001149.rn.1 TC0600000175.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001155.rn.1 TC0600000175.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001152.rn.1 TC0600000175.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882864 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20741594 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline