Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01469630_m1
          See other ARG2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arg2
          Gene Name:
          arginase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 102311097 - 102338406 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01469630_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Arg2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019168.1 NP_062041.1 7 - 8 958 98
          GenBank mRNA U90887.1 - 7 - 8 958 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001045.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Arg2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          urea cycle
          ureteric bud development
          response to hypoxia
          arginine metabolic process
          apoptotic process
          striated muscle contraction
          midgut development
          response to nutrient
          response to herbicide
          response to hormone
          response to glucose
          response to selenium ion
          regulation of L-arginine import
          response to amine
          arginine catabolic process to ornithine
          lung development
          response to vitamin E
          response to drug
          response to amino acid
          regulation of nitric oxide biosynthetic process
          negative regulation of striated muscle contraction
          response to cadmium ion
          response to mercury ion
          response to axon injury
          negative regulation of nitric-oxide synthase activity
          maternal process involved in female pregnancy
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interferon-gamma
          cellular response to interleukin-4
          cellular response to dexamethasone stimulus
          arginase activity
          protein binding
          metal ion binding
          nitric-oxide synthase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P296180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97372 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P296180 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P296180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P296180 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P296180 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74448 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78428 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76470 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10885560 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376107_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378372_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376107_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368672_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378372_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368672_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393304_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393304_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368672_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368672_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600007394.rn.1 TC0600001045.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368672_at - -
          Rat Expression Set 230 1368672_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885560 - -
          Rat Genome U34 Set U90887_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20930922 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357676 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48080 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline