Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01475346_m1
          See other LOC691215 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC691215
          Gene Name:
          hypothetical protein LOC691215
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 125314651 - 125319236 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01475346_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC691215
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109631.1 NP_001103101.1 597 144

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00001090.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P115065 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P081832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173956 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081832 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P115065 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P115065 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P115065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P081832 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50158 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89988 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34774 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10936237 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00006703.rn.1 TC0X00001090.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00006705.rn.1 TC0X00001090.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00006707.rn.1 TC0X00001090.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00006706.rn.1 TC0X00001090.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936237 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22289653 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline