Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01485263_m1
          See other ALKBH3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Alkbh3
          Gene Name:
          alkB, alkylation repair homolog 3 (E. coli)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 82874242 - 82906656 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01485263_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Alkbh3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014180.1 NP_001014202.1 9 - 10 894 81
          XM_006234585.2 XP_006234647.1 9 - 10 972 81
          GenBank mRNA BC083756.1 - 9 - 10 894 7192721 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003711.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Alkbh3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          DNA dealkylation involved in DNA repair
          cell proliferation
          oxidative single-stranded DNA demethylation
          oxidation-reduction process
          DNA demethylation
          endonuclease activity
          exonuclease activity
          ferrous iron binding
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, 2-oxoglutarate as one donor, and incorporation of one atom each of oxygen into both donors
          DNA-N1-methyladenine dioxygenase activity
          cytosine C-5 DNA demethylase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P260396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85281 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P260396 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P260396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P260396 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P260396 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14348 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92776 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23911 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80776 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10847634 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371772_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371772_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371772_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371772_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028293.rn.1 TC0300003711.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028295.rn.1 TC0300003711.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028294.rn.1 TC0300003711.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371772_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371772_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847634 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009274_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20885700 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349127 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline