Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01485532_m1
          See other AQR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aqr
          Gene Name:
          aquarius intron-binding spliceosomal factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 105570399 - 105640431 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01485532_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aqr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100987.1 NP_001094457.1 8 - 9 764 65
          GenBank mRNA BC133727.1 - 8 - 9 764 7108638 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003915.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA splicing, via spliceosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P508950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79504 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P508950 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P508950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P508950 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P398522 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81212 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98124 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10848324 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385017_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394845_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373704_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373704_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394845_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385017_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394845_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373704_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394845_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373704_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300029689.rn.1 TC0300003915.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373704_at - -
          Rat Expression Set 230 1373704_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394845_at - -
          Rat Expression Set 230 1385017_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394845_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385017_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848324 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893708_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21976719 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372034 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline