Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01488595_m1
          See other GMPR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gmpr2
          Gene Name:
          guanosine monophosphate reductase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 34352832 - 34362074 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01488595_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gmpr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013036.1 NP_001013054.1 8 - 9 781 107
          XM_006251925.2 XP_006251987.1 8 - 9 842 107
          XM_006251926.2 XP_006251988.1 8 - 9 842 107
          XM_006251927.2 XP_006251989.1 9 - 10 937 107
          GenBank mRNA BC089848.1 - 8 - 9 781 7374684 107
          FQ211507.1 - 9 - 10 877 107

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500000519.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gmpr2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          reductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleotide metabolic process
          GMP metabolic process
          oxidation-reduction process
          GMP reductase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P091415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51668 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P091415 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P091415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P091415 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P299500 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89376 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10780478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783868 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373621_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393899_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377238_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373621_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377238_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393899_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393899_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373621_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373621_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393899_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500003530.rn.1 TC1500000519.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500003524.rn.1 TC1500000519.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373621_at - -
          Rat Expression Set 230 1373621_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393899_at - -
          Rat Expression Set 230 1393899_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780478 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA901361_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234904_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21684616 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline