Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01489596_m1
          See other ITGA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Itga1
          Gene Name:
          integrin, alpha 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 47120340 - 47281387 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01489596_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Itga1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030994.2 NP_112256.1 26 - 27 3681 116
          XM_008760735.1 XP_008758957.1 25 - 26 3087 116
          GenBank mRNA FQ227807.1 - 7 - 8 646 116
          X52140.1 - 26 - 27 3705 116

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002942.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Itga1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          integrin

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          cell adhesion
          cell-matrix adhesion
          integrin-mediated signaling pathway
          negative regulation of cell proliferation
          neutrophil chemotaxis
          positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
          vasodilation
          positive regulation of neuron apoptotic process
          cellular extravasation
          neuron projection morphogenesis
          cell chemotaxis
          receptor binding
          collagen binding
          protein phosphatase binding
          metal ion binding
          collagen binding involved in cell-matrix adhesion

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P463754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168022 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P463754 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P463754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P463754 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P463754 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702149716 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20855 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27250 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95352 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101694 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12495 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8128 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5380 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1149 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702149716 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821456 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821452 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821453 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10821450 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387144_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387144_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387144_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387144_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200020694.rn.1 TC0200002942.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387144_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387144_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821450 - -
          Rat Genome U34 Set X52140_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22420263 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374387 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56370 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline