Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01496464_m1
          See other DNAI2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnai2
          Gene Name:
          dynein, axonemal, intermediate chain 2
          Gene Aliases:
          Dnaic2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 103266343 - 103301521 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01496464_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnai2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007726.1 NP_001007727.1 11 - 12 1852 77
          GenBank mRNA BC081920.1 - 11 - 12 1852 7112641 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001904.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnai2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          microtubule or microtubule-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          cilium assembly
          microtubule motor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P417595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76998 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P417595 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P417595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P417595 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P417595 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23865 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19119 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74160 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47104 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739426 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739415 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10739414 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000017079.rn.1 TC1000001904.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000017080.rn.1 TC1000001904.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000017081.rn.1 TC1000001904.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000017082.rn.1 TC1000001904.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739414 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21447743 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358505 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54289 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline