Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01498645_m1
          See other IFNAR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ifnar1
          Gene Name:
          interferon (alpha, beta and omega) receptor 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 31640407 - 31664067 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01498645_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ifnar1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105893.1 NP_001099363.2 6 - 7 1057 76
          NM_001271316.1 NP_001258245.1 7 - 8 1247 76
          GenBank mRNA FQ210936.1 - 7 - 8 1047 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100000250.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          cytokine-mediated signaling pathway
          positive regulation of interferon-gamma production
          T cell activation
          type I interferon biosynthetic process
          positive regulation of interleukin-1 beta secretion
          regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          defense response to virus
          molecular_function
          interferon receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P925990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170576 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P925990 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P925990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P925990 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16946 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P925990 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10750200 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375696_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398523_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391677_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391677_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382769_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395364_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398055_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379298_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379298_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375696_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382769_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395364_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398523_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398055_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398523_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382769_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395364_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375696_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395364_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379298_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398055_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379298_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398055_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398523_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382769_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391677_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391677_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375696_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100000970.rn.1 TC1100000250.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375696_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398523_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1375696_at - -
          Rat Expression Set 230 1379298_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391677_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398523_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1391677_at - -
          Rat Expression Set 230 1379298_at - -
          Rat Expression Set 230 1382769_at - -
          Rat Expression Set 230 1398055_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382769_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395364_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398055_at - -
          Rat Expression Set 230 1395364_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750200 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799711_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899403_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900618_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI007872_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899403_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA996880_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045696_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178178_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21990077 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367808 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline